주요 문서
900036
Sigma-Aldrich
Sodium taurocholate-2,2,4,4-d4
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
동의어(들):
Taurocholic-2,2,4,4-d4 acid sodium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C26D4H40NaNO7S
Molecular Weight:
541.71
UNSPSC 코드:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
동위원소 순도
≥98 atom % D
Quality Level
분석
≥98% (CP)
양식
powder
기술
mass spectrometry (MS): suitable
질량 이동
M+4
저장 온도
−20°C
SMILES string
[2H]C1([2H])[C@H](O)C([2H])([2H])C(C[C@@H](O)C2C3C[C@H](O)[C@@]4(C)C2CC[C@H]4[C@@H](CCC(NCCS(=O)([O-])=O)=O)C)[C@]3(C)C1.[Na+]
InChI
1S/C26H45NO7S.Na/c1-15(4-7-23(31)27-10-11-35(32,33)34)18-5-6-19-24-20(14-22(30)26(18,19)3)25(2)9-8-17(28)12-16(25)13-21(24)29;/h15-22,24,28-30H,4-14H2,1-3H3,(H,27,31)(H,32,33,34);/q;+1/p-1/t15-,16?,17+,18?,19?,20?,21-,22+,24?,25+,26-;/m1./s1/i8D2,12D2;
InChI key
JAJWGJBVLPIOOH-FAHHLWHHSA-M
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)