주요 문서
799084
Sigma-Aldrich
Graphene nanoplatelets
powder, avg. no. of layers, 5 ‑ 7
동의어(들):
GNP powder, Graphene powder
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
크기 선택
보기 변경
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C
CAS Number:
Molecular Weight:
12.01
EC Number:
UNSPSC 코드:
12352103
설명
Surfactant type: Anionic Surfactant
양식
powder
특징
avg. no. of layers 5 ‑ 7
구성
Graphene nanoplates as produced
시트 저항성
10 (+/-5) Ω/sq (for a 25 μm film)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Raman D/G and D/D′: 0.28 and 5.0 (The 2D band shape indicates the presence of few-layer graphene flakes with an average of 5-7 atomic layers)
애플리케이션
  • Graphene (nano)composite materials
  • Conductive coatings
  • Conductive Inks
  • Energy Storage
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)