773379
Poly(2-ethyl-2-oxazoline) α-methyl, ω-2-hydroxyethylamine terminated
average Mn 5,000, PDI <1.3
동의어(들):
POZ, Poly(2-ethyl-2-oxazoline) hydroxyethyl amine, amino terminated polyoxazoline, aminoPEOx, polyoxazoline
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(2)
About This Item
Linear Formula:
CH3(C5H9NO)nNHC2H4OH
UNSPSC 코드:
12162002
NACRES:
NA.23
추천 제품
설명
Tg 54°C
양식
solid
분자량
average Mn 5,000
PDI
<1.3
저장 온도
2-8°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Polyoxazolines with amine functionality can be covalently bound to carboxyl groups or sulfhydryl groups. Amines can also attach to oxidized carbohydrate groups (usually aldehydes) by reductive amination. Polyoxazolines are a biocompatible, hydrophilic, amorphous alternatives to poly(ethylene glycol).
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.