주요 문서
772208
Sigma-Aldrich
Allyl α-D-mannopyranoside
95%
동의어(들):
2-Propenyl α-D-mannopyranoside
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H16O6
CAS Number:
Molecular Weight:
220.22
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Quality Level
분석
95%
양식
solid
mp
94-100 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](OCC=C)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C9H16O6/c1-2-3-14-9-8(13)7(12)6(11)5(4-10)15-9/h2,5-13H,1,3-4H2/t5-,6-,7+,8+,9+/m1/s1
InChI key
XJNKZTHFPGIJNS-DFTQBPQZSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
772208-2.5G4061833332467
772208-500MG4061833231395