주요 문서
767794
Sigma-Aldrich
4-(4-methoxyphenyl)benzaldehyde
97%
동의어(들):
4′-Methoxybiphenyl-4-carboxaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H12O2
CAS Number:
Molecular Weight:
212.24
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
103-106 °C
작용기
aldehyde
SMILES string
COc1ccc(cc1)-c2ccc(C=O)cc2
InChI
1S/C14H12O2/c1-16-14-8-6-13(7-9-14)12-4-2-11(10-15)3-5-12/h2-10H,1H3
InChI key
JTTIGLYPLMYHAT-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)