주요 문서
766992
Sigma-Aldrich
Diethyl 4-fluorobenzylphosphonate
97%
동의어(들):
Diethyl (p-fluorophenyl)methanephosphonate, [(4-Fluorophenyl)methyl]phosphonic acid diethyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H16FO3P
CAS Number:
Molecular Weight:
246.22
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
liquid
반응 적합성
reaction type: C-C Bond Formation
refractive index
n20/D 1.483
density
1.143 g/mL at 25 °C
작용기
fluoro
phosphonate
SMILES string
CCOP(=O)(Cc1ccc(F)cc1)OCC
InChI
1S/C11H16FO3P/c1-3-14-16(13,15-4-2)9-10-5-7-11(12)8-6-10/h5-8H,3-4,9H2,1-2H3
InChI key
FIYRZOAUPPNGAO-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
No data available
Flash Point (°C)
No data available
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)