주요 문서
76491
Sigma-Aldrich
Pentacontane
≥95.0% (GC)
동의어(들):
n-Pentacontane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)48CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
703.34
Beilstein:
1807879
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥95.0% (GC)
양식
flakes
mp
91-95 °C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C50H102/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-39-41-43-45-47-49-50-48-46-44-42-40-38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-50H2,1-2H3
InChI key
PFLUOWJPZLHUEA-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)