주요 문서
757926
Sigma-Aldrich
Choline chloride-1-13C,1,1,2,2-d4
≥99 atom % 13C, ≥97 atom % D, 99% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)3N(Cl)CD213CD2OH
Molecular Weight:
144.64
UNSPSC 코드:
12352101
동위원소 순도
≥99 atom % 13C
≥97 atom % D
분석
99% (CP)
양식
solid
질량 이동
M+5
관련 카테고리
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)