주요 문서
757373
Sigma-Aldrich
Tantalum(V) oxide
tablet, deposition grade, 99.99% trace metals basis
동의어(들):
Tantalum pentoxide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Ta2O5
CAS Number:
Molecular Weight:
441.89
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352303
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Grade
deposition grade
분석
99.99% trace metals basis
형태
tablet
density
8.2 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O=[Ta](=O)O[Ta](=O)=O
InChI
1S/5O.2Ta
InChI key
PBCFLUZVCVVTBY-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Schmitt, K.; et al.
Sensors, 8, 711-711 (2008)
Xu, L.; et al.
Green Chemistry, 10, 746-746 (2008)
Kao, C.-H.; et al.
Applied Physics Letters, 96, 112901-112901 (2010)