주요 문서
754099
Sigma-Aldrich
diF-TES-ADT
99% (HPLC)
동의어(들):
2,8-Difluoro-5,11-bis(triethylsilylethynyl)anthradithiophene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C34H36F2S2Si2
CAS Number:
Molecular Weight:
602.95
UNSPSC 코드:
12352103
분석
99% (HPLC)
손실
0.5 wt. % TGA, 290 °C
mp
193-198 °C
반도체 특성
P-type (mobility=1 cm2/V·s)
SMILES string
CC[Si](CC)(CC)C#Cc1c2cc3cc(F)sc3cc2c(C#C[Si](CC)(CC)CC)c4cc5cc(F)sc5cc14
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)