주요 문서
753599
Sigma-Aldrich
Sodium thio-34S-sulfate hydrate
95 atom % 34S, 97% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Na2O334SS · xH2O
Molecular Weight:
160.01 (anhydrous basis)
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
95 atom % 34S
분석
97% (CP)
양식
solid
질량 이동
M+2
SMILES string
O=S([O-])([O-])=[34S].O.O.O.O.O.[Na+].[Na+]
InChI
1S/2Na.H2O3S2.5H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;/h;;(H2,1,2,3,4);5*1H2/q2*+1;;;;;;/p-2/i;;4+2;;;;;
InChI key
PODWXQQNRWNDGD-JBKKUNPFSA-L
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)