Key Documents
731463
Sigma-Aldrich
(3S,4E)-Methyl 3-(dimethylphenylsilyl)-4-hexenoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H22O2Si
CAS Number:
Molecular Weight:
262.42
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
형태
liquid
Quality Level
반응 적합성
core: silicon
reagent type: catalyst
refractive index
n20/D 1.511
density
0.984 g/mL at 25 °C
작용기
ester
SMILES string
COC(=O)C[C@@H](\C=C\C)[Si](C)(C)c1ccccc1
InChI
1S/C15H22O2Si/c1-5-9-14(12-15(16)17-2)18(3,4)13-10-7-6-8-11-13/h5-11,14H,12H2,1-4H3/b9-5+/t14-/m1/s1
InChI key
LCBVSVWXXPCVKB-VZUFXWRPSA-N
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)