주요 문서
729671
Sigma-Aldrich
Cholesteryl-26,26,26,27,27,27-d6 oleate-1,2,3,7,8,9,10-13C7
98 atom % D, 99 atom % 13C, 97% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13C7C38D6H72O2
Molecular Weight:
664.09
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
98 atom % D
분석
97% (CP)
양식
solid
mp
44-47 °C
질량 이동
M+13
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C(CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@H](CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)O[13C](=O)[13CH2][13CH2]CCC[13CH2][13CH2]\[13CH]=[13CH]/CCCCCCCC)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C45H78O2/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-25-43(46)47-38-30-32-44(5)37(34-38)26-27-39-41-29-28-40(36(4)24-22-23-35(2)3)45(41,6)33-31-42(39)44/h14-15,26,35-36,38-42H,7-13,16-25,27-34H2,1-6H3/b15-14-/t36-,38+,39+,40-,41+,42+,44+,45-/m1/s1/i2D3,3D3,14+1,15+1,16+1,17+1,21+1,25+1,43+1
InChI key
RJECHNNFRHZQKU-ZCOCGJGQSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)