Key Documents
725641
L-Arginine-1-13C dihydrate
≥99 atom % 13C, ≥95% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13CC5H14N4O2 · 2H2O
Molecular Weight:
211.22
UNSPSC 코드:
12352209
동위원소 순도
≥99 atom % 13C
분석
≥95% (CP)
형태
powder
질량 이동
M+1
SMILES string
NC(NCCC[C@H](N)[13C](O)=O)=N.O.O
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable