주요 문서
721271
Sigma-Aldrich
L-Methionine-(methyl-13C,d2)
98 atom % 13C, 98 atom % D
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
13CHD2SCH2CH2CH(NH2)CO2H
Molecular Weight:
152.22
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352112
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
98 atom % 13C
98 atom % D
양식
powder
기술
bio NMR: suitable
mp
284 °C (dec.)
질량 이동
M+3
SMILES string
[2H][13CH]([2H])SCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i1+1D2
InChI key
FFEARJCKVFRZRR-ZMLSOYJSSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)