주요 문서
718351
Sigma-Aldrich
S,S′-[1,4-Phenylenebis(2,1-ethynediyl-4,1-phenylene)]bis(thioacetate)
97% (HPLC)
동의어(들):
Thioacetic acid S-[4-[4-(4-acetylsulfanylphenylethynyl)-phenylethynyl]-phenyl] ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C26H18O2S2
CAS Number:
Molecular Weight:
426.55
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
97% (HPLC)
양식
powder
mp
179-189 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(=O)Sc1ccc(cc1)C#Cc2ccc(cc2)C#Cc3ccc(SC(C)=O)cc3
InChI
1S/C26H18O2S2/c1-19(27)29-25-15-11-23(12-16-25)9-7-21-3-5-22(6-4-21)8-10-24-13-17-26(18-14-24)30-20(2)28/h3-6,11-18H,1-2H3
InChI key
HTBKJDXAIPKGEY-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
High-purity thioacetates are stable molecules that can be deprotected to generate complex thiols which can then be self-assembled on gold.
프로토콜
Thioacetate Deprotection Procedure