주요 문서
716901
Sigma-Aldrich
Gold nanorods
methyl terminated, 10 nm diameter, λmax, 808 nm, dispersion in H2O
동의어(들):
Au nanorods, Gold nanorod
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
양식
colloidal suspension
dispersion in H2O
nanorod
농도
≥1800.0 μg/mL
직경 × 길이
10 nm × 41 nm ± 10%
불순물
<0.0001% CTAB
직경
10 nm
pH
6-8
density
1 g/mL at 25 °C
λmax
808 nm
Mw/Mn
(<10% CV, monodispersity)
>95 (rods)
저장 온도
2-8°C
InChI
1S/Au
InChI key
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
물리적 특성
Do not freeze, quality lost if frozen even once. Please keep at approximately 4 °C
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)