주요 문서
713163
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-1-methylpyrrolidinium tetrafluoroborate
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H16BF4N
CAS Number:
Molecular Weight:
201.01
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥98.0% (T)
98%
양식
powder
불순물
≤0.5% water
SMILES string
F[B-](F)(F)F.CC[N+]1(C)CCCC1
InChI
1S/C7H16N.BF4/c1-3-8(2)6-4-5-7-8;2-1(3,4)5/h3-7H2,1-2H3;/q+1;-1
InChI key
LAGDCVJRCOKWTN-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)