Key Documents
708038
Sigma-Aldrich
2,3-Butanedione-1,4-13C2
99 atom % 13C, 97% (CP)
동의어(들):
Biacetyl-1,4-13C2, Diacetyl-1,4-13C2
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
13CH3COCO13CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
88.07
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352115
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
분석
97% (CP)
형태
liquid
bp
88 °C
density
1.003 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+2
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[13CH3]C(=O)C([13CH3])=O
InChI
1S/C4H6O2/c1-3(5)4(2)6/h1-2H3/i1+1,2+1
InChI key
QSJXEFYPDANLFS-ZDOIIHCHSA-N