주요 문서
703133
Sigma-Aldrich
Dimethyl-13C2, d6 sulfoxide
99 atom % 13C, 99 atom % D
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13C2D6OS
Molecular Weight:
86.16
MDL number:
UNSPSC 코드:
12191600
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
99 atom % D
양식
liquid
bp
189 °C
density
1.212 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+8
SMILES string
[2H][13C]([2H])([2H])S(=O)[13C]([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3/i1+1D3,2+1D3
InChI key
IAZDPXIOMUYVGZ-KLFIIISESA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
179.6 °F
Flash Point (°C)
82 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)