주요 문서
702242
Sigma-Aldrich
Sodium pyruvate-2-13C, 3,3,3-d3
99 atom % 13C, 97 atom % D, 98% (CP)
동의어(들):
Pyruvic acid-2-13C,3,3,3-d3 sodium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CD313COCO2Na
Molecular Weight:
114.06
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352115
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
97 atom % D
분석
98% (CP)
양식
powder
분자량
113.96 by atom % calculation
기술
mass spectrometry (MS): suitable
mp
>300 °C
질량 이동
M+4
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[Na+].[2H]C([2H])([2H])[13C](=O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H4O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/i1D3,2+1;
InChI key
DAEPDZWVDSPTHF-CKHMYQJJSA-M
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)