주요 문서
700452
Sigma-Aldrich
α,α-Trehalose-1,1′-d2
98 atom % D, 97% (CP)
동의어(들):
α-D-Glucopyranosyl-1-d-α-D-glucopyranoside-1-d, D-Trehalose-1,1′-d2
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12D2H20O11
Molecular Weight:
344.31
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
98 atom % D
분석
97% (CP)
양식
solid
질량 이동
M+2
SMILES string
[2H][C@@]1(O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)O[C@@]2([2H])O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)7(17)9(19)11(21-3)23-12-10(20)8(18)6(16)4(2-14)22-12/h3-20H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-,7+,8+,9-,10-,11-,12-/m1/s1/i11D,12D
InChI key
HDTRYLNUVZCQOY-ZYLFEKHBSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1