주요 문서
697494
Sigma-Aldrich
4-Formylphenylboronic acid MIDA ester
96%
동의어(들):
4-Formylphenylboronic acid methyliminoacetic acid anhydride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H12BNO5
Molecular Weight:
261.04
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
96%
양식
powder
mp
242-248 °C
SMILES string
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2ccc(C=O)cc2
InChI
1S/C12H12BNO5/c1-14-6-11(16)18-13(19-12(17)7-14)10-4-2-9(8-15)3-5-10/h2-5,8H,6-7H2,1H3
InChI key
ATAFRFKGTAHILE-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
An article regarding MIDA-protected Boronate Esters.