주요 문서
696498
Sigma-Aldrich
Cellulose-13C
97 atom % 13C, from maize
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[-O13C12H20O8O-]n
UNSPSC 코드:
12352201
생물학적 소스
maize
동위원소 순도
97 atom % 13C
분석
≥97%
형태
fibers
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
포장
This product is available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)