product name
Ethyl acetoacetate-1-13C, 99 atom % 13C
동위원소 순도
99 atom % 13C
분석
99% (CP)
형태
liquid
bp
181 °C (lit.)
mp
-43 °C (lit.)
density
1.037 g/mL at 20 °C
질량 이동
M+1
SMILES string
CCO[13C](=O)CC(C)=O
InChI
1S/C6H10O3/c1-3-9-6(8)4-5(2)7/h3-4H2,1-2H3/i6+1
InChI key
XYIBRDXRRQCHLP-PTQBSOBMSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
164.3 °F - closed cup
Flash Point (°C)
73.5 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.