Key Documents
686379
Sigma-Aldrich
4-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzoic acid
동의어(들):
(4-Carboxyphenylethynyl)trimethylsilane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H14O2Si
CAS Number:
Molecular Weight:
218.32
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
형태
powder
Quality Level
mp
154-158 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C[Si](C)(C)C#Cc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C12H14O2Si/c1-15(2,3)9-8-10-4-6-11(7-5-10)12(13)14/h4-7H,1-3H3,(H,13,14)
InChI key
GUFYYXWHDBOLBG-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)