주요 문서
684473
Sigma-Aldrich
[6,6]-Phenyl C85 butyric acid methyl ester, mixture of isomers
≥99%
동의어(들):
Methyl 3′-phenyl-3′H-cyclopropa[18,7][5,6]fullerene-C84-D2d-3′-butanoate, [84]PCBM
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C96H14O2
CAS Number:
Molecular Weight:
1199.14
UNSPSC 코드:
12352103
분석
≥99%
solubility
chlorobenzene: soluble
organic solvents: soluble
toluene: soluble
SMILES string
COC(=O)CCCC1(C2c3cc4cc5cc6C7CC8CC9CCC%10CCC%11CC%12CCC12c%13c%12c%14C%11c%15c%10c%16c9c%17C8C7=C%18c%17c%19c%16c%15c%20c%14c%21c%13c3c%22c4c%23c5c6c%18c%24c%19c%20c%21c%22c%23%24)c%25ccccc%25
애플리케이션
Soluble n-channel organic semiconductor.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Kooistra, F.; Mihailetchi, V. et al.
Chemistry of Materials, 18, 3068-3068 (2006)