주요 문서
682594
Sigma-Aldrich
Tris[2-(4,6-difluorophenyl)pyridinato-C2,N]iridium(III)
96%
동의어(들):
Ir(Fppy)3, Tris[2-(2,4-difluorophenyl)pyridine]iridium(III)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C33H18F6IrN3
CAS Number:
Molecular Weight:
762.72
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Quality Level
분석
96%
양식
powder
λmax
347 nm
형광
λem 480 nm in chloroform
SMILES string
Fc1cc(F)c(-c2ccccn2)c(c1)[Ir](c3cc(F)cc(F)c3-c4ccccn4)c5cc(F)cc(F)c5-c6ccccn6
InChI
1S/3C11H6F2N.Ir/c3*12-8-4-5-9(10(13)7-8)11-3-1-2-6-14-11;/h3*1-4,6-7H;
InChI key
GFSFWLGQTIKUOK-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
OLED triplet emitter (blue).
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
문서
Materials Design Concepts for Efficient Blue OLEDs: A Joint Theoretical and Experimental Study
Global Trade Item Number
SKUGTIN
R544647-1EA
682594-100MG
682594-250MG4061833600009