주요 문서
68054
Sigma-Aldrich
N-Methyl-4-nitrophenethylamine hydrochloride
≥99.0% (HPLC)
동의어(들):
N-Methyl-2-(4-nitrophenyl)ethylamine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H12N2O2 · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
216.66
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥99.0% (AT)
≥99.0% (HPLC)
99.0-101.0% (AgNO3, titration)
작용기
amine
nitro
SMILES string
Cl.CNCCc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H12N2O2.ClH/c1-10-7-6-8-2-4-9(5-3-8)11(12)13;/h2-5,10H,6-7H2,1H3;1H
InChI key
VGJDSNZOPPZCTB-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)