주요 문서
674192
Sigma-Aldrich
Trioxo(triphenylsilyloxy)rhenium(VII)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C18H15O4ReSi
CAS Number:
Molecular Weight:
509.60
MDL number:
UNSPSC 코드:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
양식
solid
Quality Level
반응 적합성
core: rhenium
reagent type: catalyst
mp
108-110 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O=[Re](=O)(=O)O[Si](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15OSi.3O.Re/c19-20(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;;;/h1-15H;;;;/q-1;;;;+1
InChI key
JFZHOPFMMQQPJF-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Catalyst for:
  • Cycloisomerization reactions
  • Prins dimerization
  • Prins cyclization reactions
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)