주요 문서
670995
Sigma-Aldrich
2-Acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranosyl azide
≥98% (HPLC)
동의어(들):
2-Acetamido-1-azido-1,2-dideoxy-β-D-glucopyranose
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H14N4O5
CAS Number:
Molecular Weight:
246.22
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352125
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
광학 활성
[α]/D -24.5±1.5°, c = 1 in H2O
반응 적합성
reaction type: click chemistry
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C8H14N4O5/c1-3(14)10-5-7(16)6(15)4(2-13)17-8(5)11-12-9/h4-8,13,15-16H,2H2,1H3,(H,10,14)/t4-,5-,6-,7-,8-/m1/s1
InChI key
CCZCDCDASZJFGK-FMDGEEDCSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)