주요 문서
668060
Sigma-Aldrich
L-Threonine-1,2-13C2
99 atom % 13C, 97% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13C2C2H9NO3
CAS Number:
Molecular Weight:
121.10
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
분석
97% (CP)
양식
solid
광학 활성
[α]20/D -27.4°, c = 1 in H2O
mp
256 °C (dec.)
질량 이동
M+2
SMILES string
C[C@@H](O)[13C@H](N)[13C](O)=O
InChI
1S/C4H9NO3/c1-2(6)3(5)4(7)8/h2-3,6H,5H2,1H3,(H,7,8)/t2-,3+/m1/s1/i3+1,4+1
InChI key
AYFVYJQAPQTCCC-KCVAWDAUSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)