주요 문서
665541
Sigma-Aldrich
β-Alanine-3-13C, 15N
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 98% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H215N13CH2CH2COOH
Molecular Weight:
91.08
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
98 atom % 15N
분석
98% (CP)
양식
solid
mp
202 °C (dec.)
질량 이동
M+2
SMILES string
[15NH2][13CH2]CC(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c4-2-1-3(5)6/h1-2,4H2,(H,5,6)/i2+1,4+1
InChI key
UCMIRNVEIXFBKS-NDLBAUGKSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)