Key Documents
665304
Sigma-Aldrich
Methyl 5-iodo-2-methoxybenzoate
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
IC6H3(OCH3)CO2CH3
Molecular Weight:
292.07
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
형태
solid
mp
57-61 °C
SMILES string
COC(=O)c1cc(I)ccc1OC
InChI
1S/C9H9IO3/c1-12-8-4-3-6(10)5-7(8)9(11)13-2/h3-5H,1-2H3
InChI key
FJVKSHACIRATIW-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)