주요 문서
658200
Sigma-Aldrich
Palmitoyl-1-13C coenzyme A lithium salt
99 atom % 13C, 95% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13CC36H65N7O17P3S · xLi+
Molecular Weight:
1005.93 (free acid basis)
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
분석
95% (CP)
양식
solid
질량 이동
M+1
저장 온도
−20°C
SMILES string
[Li+].[Li+].[Li+].CCCCCCCCCCCCCCC[13C](=O)SCCNC(=O)CCNC(=O)[C@H](O)C(C)(C)COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1OP(O)([O-])=O)n2cnc3c(N)ncnc23
InChI
1S/C37H66N7O17P3S.3Li/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-28(46)65-21-20-39-27(45)18-19-40-35(49)32(48)37(2,3)23-58-64(55,56)61-63(53,54)57-22-26-31(60-62(50,51)52)30(47)36(59-26)44-25-43-29-33(38)41-24-42-34(29)44;;;/h24-26,30-32,36,47-48H,4-23H2,1-3H3,(H,39,45)(H,40,49)(H,53,54)(H,55,56)(H2,38,41,42)(H2,50,51,52);;;/q;3*+1/p-3/t26-,30-,31-,32+,36-;;;/m1.../s1/i28+1;;;
InChI key
UTEIZUAFRYSOHP-MFWXJNEISA-K
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
기타 정보
Molecular weight and empirical formula based on the free acid.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)