Key Documents
652288
Sigma-Aldrich
Hydrotalcite, synthetic
동의어(들):
Magnesium aluminum hydroxycarbonate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Mg6Al2(CO3)(OH)16 · 4H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
603.98
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
형태
powder
density
2.0 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O.O.O.O.O[Mg+].O[Mg+].O[Mg]O.O[Mg]O.O[Mg]O.O[Mg]O.O[Al](O)O.O[Al](O)O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Al.6Mg.20H2O/c2-1(3)4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h(H2,2,3,4);;;;;;;;;20*1H2/q;2*+3;6*+2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/p-18
InChI key
PWZFXELTLAQOKC-UHFFFAOYSA-A
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Not easily dispersed in water; has excellent dispersibility in polymer solutions.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)