주요 문서
648612
Sigma-Aldrich
2′-Deoxycytidine-13C9,15N3 5′-monophosphate disodium salt
≥98 atom %, ≥95% (CP)
동의어(들):
2′-Deoxy-5′-cytidylic-13C9,15N3 acid disodium salt, dCMP-13C9,15N3
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13C9H1215N3Na2O7P
Molecular Weight:
363.08
MDL number:
UNSPSC 코드:
41106305
NACRES:
NA.12
동위원소 순도
≥98 atom %
Quality Level
분석
≥95% (CP)
양식
solid
기술
bio NMR: suitable
질량 이동
M+12
저장 온도
−20°C
SMILES string
[Na+].[15NH2][13C]1=[15N][13C](=O)[15N]([13CH]=[13CH]1)[13C@H]2[13CH2][13C@H](O)[13C@@H]([13CH2]OP(O)(O)=O)O2
InChI
1S/C9H14N3O7P.Na/c10-7-1-2-12(9(14)11-7)8-3-5(13)6(19-8)4-18-20(15,16)17;/h1-2,5-6,8,13H,3-4H2,(H2,10,11,14)(H2,15,16,17);/q;+1/t5-,6+,8+;/m0./s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1;
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)