주요 문서
636991
Sigma-Aldrich
Poly(2,5-dioctylphenylene-1,4-ethynylene)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
NACRES:
NA.23
solubility
chlorinated solvents: soluble
toluene: soluble
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
Conjugated polymer.
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)