주요 문서
63539
Sigma-Aldrich
Manganese(II) carbonate hydrate
44-46% Mn basis (KT)
동의어(들):
Manganese(2+) carbonate hydrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
MnCO3 · xH2O
CAS Number:
Molecular Weight:
114.95 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Quality Level
형태
powder
농도
44-46% Mn (KT)
SMILES string
[Mn++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Mn/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
InChI key
XMWCXZJXESXBBY-UHFFFAOYSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)