주요 문서
631361
Sigma-Aldrich
4′-Acetamidoacetophenone
97%
동의어(들):
4′-Acetylacetanilide, 4-Acetamidoacetophenone, N-(4-Acetylphenyl)acetamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CONHC6H4COCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
177.20
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
mp
166-170 °C (lit.)
작용기
amide
ketone
SMILES string
CC(=O)Nc1ccc(cc1)C(C)=O
InChI
1S/C10H11NO2/c1-7(12)9-3-5-10(6-4-9)11-8(2)13/h3-6H,1-2H3,(H,11,13)
InChI key
WECHHDJTILFYQT-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)