추천 제품
solubility
H2O: soluble
λmax
494 nm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Poly(allylamine hydrochloride) : Fluorescein isothiocyanate 50:1
기타 정보
Compound was made using Poly(allylamine hydrochloride), polymer base Mw ca. 15,000
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.