주요 문서
615617
Sigma-Aldrich
Sebacic acid-C-d16
98 atom % D, 99% (CP)
동의어(들):
Decanedioic acid-C-d16
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HO2C(CD2)8CO2H
Molecular Weight:
218.35
MDL number:
UNSPSC 코드:
51113400
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
98 atom % D
분석
99% (CP)
양식
solid
bp
294.5 °C (lit.)
mp
133-137 °C (lit.)
질량 이동
M+16
SMILES string
[2H]C([2H])(C(O)=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(O)=O
InChI
1S/C10H18O4/c11-9(12)7-5-3-1-2-4-6-8-10(13)14/h1-8H2,(H,11,12)(H,13,14)/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2
InChI key
CXMXRPHRNRROMY-SADLKCKLSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)