주요 문서
614459
Sigma-Aldrich
1-Bromopropane-1,1,3,3,3-d5
98 atom % D
동의어(들):
Propyl bromide-1,1,3,3,3-d5
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CD3CH2CD2Br
Molecular Weight:
128.02
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
98 atom % D
bp
71 °C (lit.)
mp
-110 °C (lit.)
density
1.354 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+5
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])CC([2H])([2H])Br
InChI
1S/C3H7Br/c1-2-3-4/h2-3H2,1H3/i1D3,3D2
InChI key
CYNYIHKIEHGYOZ-WNWXXORZSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)