주요 문서
609951
Sigma-Aldrich
Silicon dioxide-18O2
95 atom % 18O
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Si18O2
Molecular Weight:
64.08
MDL number:
UNSPSC 코드:
11101527
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
95 atom % 18O
양식
solid
질량 이동
M+4
SMILES string
[18O]=[Si]=[18O]
InChI
1S/O2Si/c1-3-2/i1+2,2+2
InChI key
VYPSYNLAJGMNEJ-XPULMUKRSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)