주요 문서
609927
Sigma-Aldrich
Urea-18O
95 atom % 18O
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H2NC18ONH2
Molecular Weight:
62.06
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352111
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
95 atom % 18O
양식
solid
기술
mass spectrometry (MS): suitable
mp
132-135 °C (lit.)
질량 이동
M+2
SMILES string
NC(N)=[18O]
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)/i4+2
InChI key
XSQUKJJJFZCRTK-DOMIDYPGSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)