주요 문서
609447
Sigma-Aldrich
Ammonium-15N2 sulfate
2 atom % 15N
동의어(들):
15N Labeled ammonium sulfate, Diazanium-15N2 sulfate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(15NH4)2SO4
CAS Number:
Molecular Weight:
134.13
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352102
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
2 atom % 15N
양식
solid
분자량
132.18 by atom % calculation
mp
>280 °C (dec.) (lit.)
질량 이동
M+2
SMILES string
[15NH3].[15NH3].OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)/i2*1+1;
InChI key
BFNBIHQBYMNNAN-ISOLYIDJSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)