주요 문서
609382
Sigma-Aldrich
Ammonium-15N calcium nitrate-15N3
5 atom % 15N
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
15NH4Ca(15NO3)3
Molecular Weight:
248.10
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
설명
Molar Mix 1:1
동위원소 순도
5 atom % 15N
분자량
244.32 by atom % calculation (5 atom % 15N)
질량 이동
M+4
SMILES string
[15NH3].[Ca++].O[15N+]([O-])=O.[O-][15N+]([O-])=O.[O-][15N+]([O-])=O
InChI
1S/Ca.HNO3.2NO3.H3N/c;3*2-1(3)4;/h;(H,2,3,4);;;1H3/q+2;;2*-1;/i;4*1+1
InChI key
QGPZBKDRJAXSRG-NJJOSUKLSA-N
일반 설명
Ammonium-15N calcium nitrate-15N3, is enriched with 15N isotope.
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)