동위원소 순도
99 atom % 13C
98 atom % 15N
양식
solid
광학 활성
[α]25/D +25.0°, c = 2 in 5 M HCl
재고 정보
not available in Japan
기술
bio NMR: suitable
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
질량 이동
M+2
SMILES string
[15NH2][13C@@H](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1/i2+1,5+1
InChI key
CKLJMWTZIZZHCS-RFNQUSIASA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.