주요 문서
607649
Sigma-Aldrich
Algal amino acid mixture-13C,15N,d
97 atom % D, 98 atom % 13C, 98 atom % 15N
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
NACRES:
NA.12
동위원소 순도
98 atom % 13C
98 atom % 15N
97 atom % D
Quality Level
양식
solid
기술
bio NMR: suitable
저장 온도
−20°C
애플리케이션
Only non-exchangeable postions are deuterated.
This product contains 16 amino acids extracted from a blue-green algal source. This product is deficient in glutamine, asparagine, cysteine, and tryptophan.
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1