동위원소 순도
99 atom % 13C
98 atom % 15N
질량 이동
M+2
SMILES string
Oc1cccc(c1)[13C]#[15N]
InChI
1S/C7H5NO/c8-5-6-2-1-3-7(9)4-6/h1-4,9H/i5+1,8+1
InChI key
SGHBRHKBCLLVCI-LXCUQPLXSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.